Documenti fondamentali
348244
Sigma-Aldrich
4-Amino-D-phenylalanine hydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
Punto di fusione
268-270 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)