Documenti fondamentali
347698
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-cis-2-propenoate
85%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
85%
Attività ottica
[α]20/D +118°, c = 18 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
60-62 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C/[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-6-7(13-9)4-5-8(10)11-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4-/t7-/m0/s1
VXZZSPHSNBVYHV-MJSGSUOKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)