Documenti fondamentali
347620
Sigma-Aldrich
N-[4-(4-Aminobenzyl)phenyl]-5-norbornene-2,3-dicarboximide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N3C(=O)C4[C@@H]5C[C@@H](C=C5)C4C3=O)cc1
InChI
1S/C22H20N2O2/c23-17-7-1-13(2-8-17)11-14-3-9-18(10-4-14)24-21(25)19-15-5-6-16(12-15)20(19)22(24)26/h1-10,15-16,19-20H,11-12,23H2/t15-,16+,19?,20?
SXKBQLZMICXHNV-BANKROOTSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)