Documenti
346470
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)phenol
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
69-70 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(OC(F)(F)F)c1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup