Documenti
346349
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carbonitrile 10,10-dioxide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H7NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
280-282 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c3cc(ccc13)C#N
InChI
1S/C14H7NO3S/c15-8-9-5-6-11-13(7-9)19(17,18)12-4-2-1-3-10(12)14(11)16/h1-7H
KFTPXAFBDZWJNK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3