Key Documents
345970
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-1,1-diphenylethanol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.80
Numero MDL:
Saggio
98%
Stringa SMILE
OC(Cc1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)