Documenti fondamentali
345954
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-phenylalanine
99%
Sinonimo/i:
IAA-L-Phe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +36°, c = 3 in ethanol
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Cc2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18(11-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-17(19(23)24)10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12,17,20H,10-11H2,(H,21,22)(H,23,24)/t17-/m0/s1
BUGQHORRADGONS-KRWDZBQOSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)