345318
Polytetrahydrofuran, linear-chain polymer with oxirane
average Mn ~1,250
Sinonimo/i:
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl, oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
PM
average Mn ~1,250
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)