Documenti fondamentali
344540
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxo-6-octenoate, predominantly trans
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH2CH2COCH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
118 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CC(=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12-2/h3-4H,5-7H2,1-2H3/b4-3+
KEFBZRDCTCSBIN-ONEGZZNKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)