Documenti fondamentali
344168
Sigma-Aldrich
Phenyl 9-acridinecarboxylate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)