Documenti fondamentali
343307
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyaniline hydrochloride
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc(N)c(OC)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)