Documenti fondamentali
342343
Sigma-Aldrich
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12Br2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
Br[Pt]Br.C1CC=CCCC=C1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)