Key Documents
342009
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
CHF2CF2OC6H4COH
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. eboll.
227 °C (lit.)
Densità
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-3-1-6(5-14)2-4-7/h1-5,8H
ZTBIQWAGWYPSHC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)