Key Documents
341312
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride tert-butyl methyl etherate
Sinonimo/i:
Trifluoro(2-methoxy-2-methylpropane)boron
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCH3 · BF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
Densità
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FB(F)F.COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O.BF3/c1-5(2,3)6-4;2-1(3)4/h1-4H3;
QWGFHWYHOUAXSE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in generation of diborane
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)