Key Documents
341142
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) dihydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CH2(CHNC6H5)2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
218 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)