Documenti fondamentali
340715
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(F)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
59-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(F)cc(Br)cc1Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)