Documenti fondamentali
340588
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-3-furanmethanol
contains 250 ppm BHT as inhibitor, 99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
viscous liquid
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
76-77 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1CCOC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5-6H,1-4H2
PCPUMGYALMOCHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrahydro-3-furanmethanol was the main product formed during hydrolysis of 1,3-dioxolane compounds.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
5- hydrolysis (2-halo-ethyl) -1,3-dioxane :Studies on Hydrolysis of 5- (2-haloethyl) -1, 3- Dioxolane.
Hou R-Z, et al.
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan ), 4, 94-95 (2000)