Documenti fondamentali
340464
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorotetrafluorobenzene
85%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6F4
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
150-152 °C (lit.)
Densità
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(Cl)c(F)c(Cl)c1F
Altre note
remainder 1,2-isomer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)