340308
(R)-(−)-2-Hexanol
99%
About This Item
Saggio
99%
Attività ottica
[α]24/D −11°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
137-138 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
QNVRIHYSUZMSGM-ZCFIWIBFSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)