Documenti
337765
Sigma-Aldrich
2-Methyl-N-phenylmaleimide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
P. eboll.
172 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-7-10(13)12(11(8)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
QAVUFFJVZGZJMO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3