Documenti fondamentali
337749
Sigma-Aldrich
Benzo[a]anthracene-7,12-dione
purified by sublimation, 98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.27
Beilstein:
2052941
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Purificato mediante
sublimation
Punto di fusione
169-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)