Documenti fondamentali
337684
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[methylenebis(diphenylphosphine)]dipalladium-dichloromethane adduct
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H46Cl4P4Pd2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1137.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
247 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)