Documenti fondamentali
337641
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
98%
Sinonimo/i:
Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Formula condensata:
C6H5SCu
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.71
Beilstein:
3709171
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
98%
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)