Documenti
337633
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H4ClF6N
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Cl)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H4ClF6N/c12-7-4-8(11(16,17)18)19-9-5(7)2-1-3-6(9)10(13,14)15/h1-4H
ZSQOESPYYNJBCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinolone is the intermediate formed during the synthesis of quinoline derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Sumesh Eswaran et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(8), 3374-3383 (2010-06-12)
Four new series of quinoline derivatives were synthesized starting from 2-trifluoromethyl aniline through multi-step reactions. In the reaction sequence, substituted aniline was cyclized to 4-hydroxy quinoline 1, which was then transformed to 4-chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 2. The key scaffold 4-hydrazinyl-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 3, obtained