Documenti fondamentali
336327
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) carbide
powder, 1.5-2 μm
Sinonimo/i:
Vanadium monocarbide
About This Item
Formula condensata:
VC
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
1.5-2 μm
Punto di fusione
2810 °C (lit.)
Densità
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)