Documenti fondamentali
335177
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl acetate
98%
Sinonimo/i:
O-Acetylguaiacol
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)