Documenti fondamentali
333891
Sigma-Aldrich
Silane
≥99.998%, electronic grade
Sinonimo/i:
Silicon tetrahydride
About This Item
Formula condensata:
SiH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
electronic grade
Densità del vapore
1.1 (vs air)
Saggio
≥99.998%
Stato
gas
Resistività
>1000 Ω-cm
Impurezze
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Chlorosilanes
<1 ppm THC
<1 ppm Trisilane (Si3H8)
<1 ppm Water (H2O)
<100 ppm Hydrogen (H2)
<2 ppm Nitrogen (N2)
<2 ppm Siloxanes
<5 ppm Disilane (Si2H6)
P. ebollizione
−112 °C (lit.)
Punto di fusione
−185 °C (lit.)
Temp. transizione
critical temperature −3.4 °C
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[SiH4]
Applicazioni
Silane is used in the deposition of amorphous silicon, epitaxial silicon and silicon based dielectrics. Polycrystalline films can be deposited on silicon wafers and glass substrates via remote plasma chemical vapor deposition (RPCVD) using a SiH4-SiF2-H2 gas mixture. Silane is used widely as a dopant in the formation of III-IV semiconductor materials.
Prodotti consigliati
Stainless steel regulators Z527416 or Z527424 are recommended.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hu, C. C.
Thin Solid Films, 288, 147-147 (1996)
Structural and electrical properties of low temperature polycrystalline silicon deposited using SiF4?SiH4?H2
Jin Jang
Thin Solid Films, 289, 227-227 (1996)
Quinn, L.J.
Thin Solid Films, 296, 7-7 (1997)