Key Documents
333727
Sigma-Aldrich
Bromomagnesium isopropylcyclohexylamide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Bromo[N-(1-methylethyl)cyclohexanaminato]magnesium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18BrMgN
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Concentrazione
1.0 M in THF
Stringa SMILE
CC(C)N([Mg]Br)C1CCCCC1
Confezionamento
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)