Documenti
333514
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylphosphonium chloride
99%
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2P(Cl)(C6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.81
Beilstein:
4169778
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
99%
Stringa SMILE
[Cl-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3