332992
3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
99%
Sinonimo/i:
Monuron
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
173-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
BMLIZLVNXIYGCK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?