Documenti fondamentali
332275
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D −37°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)