Key Documents
331791
Sigma-Aldrich
Dimethyl exo-tricyclo[4.2.1.02,5]nona-3,7-diene-3,4-dicarboxylate
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Stringa SMILE
COC(=O)C1=C([C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12)C(=O)OC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)