Key Documents
331686
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C(C)=O)c(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup