Documenti fondamentali
330531
Sigma-Aldrich
Sodium 1-naphthalenesulfonate
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
1-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.22
Beilstein:
3639038
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
80%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Sodium 1-naphthalenesulfonate was employed as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It was also employed as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by GC.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ion-Pair High-Performance Liquid Chromatographic Retention Behavior of Copper (II)-1-Oxa-4, 7, 10, 13-tetraazacyclopentadecane Complex.
Chung Y, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 62(3), 336-343 (1999)
Gas-liquid chromatographic resolution of free dichlorophenol isomers on new stationary liquid phases.
Ono, A., and Y. Masuda.
Chromatographia, 17(12), 691-692 (1983)