Key Documents
330280
Sigma-Aldrich
Ethyl thiooxamate
95%
Sinonimo/i:
Ethyl aminothioxoacetate
About This Item
Formula condensata:
H2NCSCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to orange)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(N)=S
InChI
1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl thiooxamate was used in the synthesis of functionalized bithiazoles.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synlett, 2681-2681 (2004)
The Electronic Spectra of Thioamides and Thiohydrazides
PERSSON B and SANDSTROM J.
Acta Chemica Scandinavica, 18(5) (1964)