Documenti fondamentali
329290
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide
96%
Sinonimo/i:
2-Chloro-N,N-dimethylacetoacetamide
About This Item
Formula condensata:
CH3COCHClCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.60
Beilstein:
1761325
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
n/D (lit.)
P. eboll.
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3
QJACRCAPQIYMIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide is an active component of Aframomum danielli spice powder.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preservation of Some Physico-Chemical Properties of Soymilk-Based Juice with Aframomum Danielli Spice Powder.
Dauda AO and Adegoke GO.
American Journal of Food Science and Technology, 2(4), 116-121 (2014)