Documenti fondamentali
328340
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propenyl phenyl ether
90%, technical grade
Sinonimo/i:
Methallyl phenyl ether
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CH2OC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Grado
technical grade
Densità del vapore
5.1 (vs air)
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. eboll.
175-176 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)COc1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)