326607
Indium
beads, diam. 2-5 mm, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
beads
Resistività
8.37 μΩ-cm
Diametro
2-5 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3