Documenti
325791
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Lu2(SO4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
638.12 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lutetium
Stringa SMILE
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Lu.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
BVHRLVMTECHAMB-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3