Documenti
325643
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxalate hydrate
99.9%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid europium salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
Eu2(C2O4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.99 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99.9%
Stringa SMILE
O.O=C(O[Eu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Eu]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Eu.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
DFUMNFRIKCFDGT-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1