Documenti fondamentali
324299
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cc1ccc(C)c(NN)c1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)10-9;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
OMOFMSZLYCEIAF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)