Key Documents
324159
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrachloro-4-pyridinethiol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5HCl4NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
165-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
Sc1c(Cl)c(Cl)nc(Cl)c1Cl
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)