Documenti fondamentali
323500
Sigma-Aldrich
Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III) trihydrate
≥99.9%
Sinonimo/i:
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
About This Item
Formula condensata:
(H2NCH2CH2NH2)3RhCl3 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: rhodium
Stringa SMILE
O.O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.3H2O.Rh/c3*3-1-2-4;;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;3*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)