Documenti fondamentali
320706
Sigma-Aldrich
3,3′-Dipropyloxacarbocyanine iodide
98%
Sinonimo/i:
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl]benzoxazolium iodide, DiOC3(3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25IN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
98%
Punto di fusione
283 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
Stringa SMILE
[I-].CCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)