Documenti fondamentali
319791
Sigma-Aldrich
1,5,9-Triazacyclododecane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.28
Beilstein:
636026
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
77-78 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CNCCCNCCCNC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-4-10-6-2-8-12-9-3-7-11-5-1/h10-12H,1-9H2
VQFZKDXSJZVGDA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)