Key Documents
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-Ethoxycarbonyl-γ-butyrolactone
93%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
93%
Attività ottica
[α]25/D +7.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)