Documenti fondamentali
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hemihydrate
98%
Sinonimo/i:
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
Punto di fusione
39-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)