Key Documents
316601
Sigma-Aldrich
3,9,10-Tribromo-(−)-camphor
93%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13Br3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
93%
Attività ottica
[α]20/D −62°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(CBr)[C@H]2CC[C@]1(CBr)C(=O)C2Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)