Key Documents
311480
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
Densità
1.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H
XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chan Seok Oh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(2), 642-648 (2018-10-20)
Blue thermally activated delayed fluorescent (TADF) devices with short excited-state lifetime, high reverse intersystem crossing rate, and low-efficiency roll-off were developed by managing the molecular structure of donor-acceptor-type blue emitters. Three isomers of blue TADF emitters with a diphenyltriazine acceptor