Documenti fondamentali
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-D-threitol
97%
Sinonimo/i:
(R,R)-(+)-1,4-Bis(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20Cl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.26
Beilstein:
5295122
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
97%
Stringa SMILE
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)